Polyethylene glycol dimethylether, M.W. 250 stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether Mn 250
Stabilization:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
445878-100ML
445878-500ML
SIAL445878-100MLEA
3240
CZK
SIAL445878-100ML
SIAL445878-500ML
Polyethylene glycol dimethylether, M.W. 250 stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycoldimethylether
Vzorec:
H₃C(OCH₂CH₂)nOCH₃ |
MDL Number:
MFCD00147972 CAS číslo: 24991-55-7 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)