Tisk…
Chlorid lithný 8 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
L7026-100ML L7026-1L L7026-500ML
SIALL7026-100MLEA 4210 CZK
SIALL7026-100ML SIALL7026-1L SIALL7026-500ML
Chlorid lithný 8 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Chlorid lithný
Vzorec: LiCl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011078
CAS číslo: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3