3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H26116.MD
H26116.03
H26116.MDEA
1500
CZK
H26116.MD
H26116.03
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥98%
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 331-61-3
Molecular Formula: C8H8BrFO
Formula Weight: 219.05
Odour: Pungent
Melting Point: 44-46°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00671768
Vzorec:
C₈H₈BrFO Bod tání: 44…46 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00671768 CAS číslo: 331-61-3 UN: 3261 ADR: 8,II |