3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H26526.03
H26526.06
H26526.03EA
3070
CZK
H26526.03
H26526.06
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥97%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 706786-42-7
Molecular Formula: C8H7BrF2O
Formula Weight: 237.04
Melting Point: 39-42°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD04115916
Vzorec:
C₈H₇BrF₂O Bod tání: 39…42 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115916 CAS číslo: 706786-42-7 UN: 3261 ADR: 8,II |