Tisk…
2-Fluoro-6-methoxybenzyl bromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H26136.03 H26136.MD
H26136.03EA 3750 CZK
H26136.03 H26136.MD
2-Fluoro-6-methoxybenzyl bromide ≥98%
2-Fluoro-6-methoxybenzyl bromide
Purity: 98% CAS No.: 500912-17-4 Molecular Formula: C8H8BrFO Formula Weight: 219.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5570 Melting Point: 18-21° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD08688579
Vzorec: C₈H₈BrFO
Bod tání: 18…21 °C
MDL Number: MFCD08688579
CAS číslo: 500912-17-4
UN: 3265
ADR: 8,II