Tisk…
1-Vinyl-2-pyrrolidone 99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinyl-2-pyrrolidinone
Stabilization: stabilised with Kerobit®
354730025 354730100
ACRO354730025EA 11070 CZK
ACRO354730025 ACRO354730100
1-Vinyl-2-pyrrolidone 99% stabilizovaný
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Vzorec: C₆H₉NO
MW: 111,1418 g/mol
Bod varu: 218 °C (760 mmHg)
Bod tání: 13…14 °C
Hustota: 1,043 g/cm³
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003197
CAS číslo: 88-12-0
EINECS: 201-800-4
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer 10 ppm Kerobit(N,N'-Di-sec-butyl-p-phenylenediamine)
Pyrrolidone ≤0.2 %