Tisk…
Ethanol denatured absolute ≥98% (by GC) (denaturated with 1% MEK and 0.001% Bitrex®)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
24194-2.5L 24194-4X2.5L
24194-2.5LEA 2610 CZK
24194-2.5L 24194-4X2.5L
Ethanol denatured absolute ≥98% (by GC) (denaturated with 1% MEK and 0.001% Bitrex®)
Ethanol denatured
Vzorec: H₃CCH₂OH
Bod varu: 78…79 °C (1,013 hPa)
Bod tání: –115 °C
Hustota: 0,790…0.791 g/cm3 (20 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003568
CAS číslo: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity complying
Assay (GC, without denaturant) Min. 99.8 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
methyl ethyl ketone (GC) 1.0 - 1.5 Vol.%
2-propanol (GC) 1.0 - 1.5 Vol.%
Bitrex min. 1,0 g/100 l complying
Autoignition Temperature 683 °F
Explosion Limit 19 %, 60 °F
Vapor Pressure 44.6 mmHg ( 20 °C)
Vapor Density 1.59 (vs air)