Tisk…
Kyselina sírová 95-98% ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
0499-100MLEA 2260 CZK
0499-100ML 0499-500ML
Kyselina sírová 95-98% ACS
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Bod varu: ∼335 °C (1013 hPa)
Bod tání: 3 °C
Hustota: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Ammonium <0.0002%
Arsenic ≤0.01 ppm
Chloride ≤0.00002%
Colour (APHA) ≤10
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0001%
Iron ≤0.00002%
Mercury ≤5 ppb
Nitrate ≤0.00005%
Purity 95 – 98%
Residue on Ignition ≤0.0005%
Substances Reducing Permanganate ≤0.0002%