Tisk…
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
Dodavatel: G Bioscienes
Synonyms: CHAPS
DG049 DG096
DG049EA 3680 CZK
DG049 DG096
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
Vzorec: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Bod tání: 116 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00081083
CAS číslo: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052