Tisk…
Mravenčan sodný ≥99% ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
J961-100GEA 4110 CZK
J961-100G
Mravenčan sodný ≥99% ACS
Mravenčan sodný
Vzorec: HCO₂Na
MW: 68,01 g/mol
Bod tání: 257,31 °C
Hustota: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013101
CAS číslo: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.001%
Heavy Metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Purity ≥99%
Sulphate ≤0.001%