Tisk…
Chlorid manganatý tetrahydrát 98-101% ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
E107-100GEA 3910 CZK
E107-100G E107-500G
Chlorid manganatý tetrahydrát 98-101% ACS
Chlorid manganatý tetrahydrát
Vzorec: MnCl₂·4H₂O
Bod varu: 1190 °C (1013 hPa)
Bod tání: 58…59 °C
Hustota: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149792
CAS číslo: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05751
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Calcium <0.005%
Heavy Metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.005%
pH (5%, Water) @25°C 3.5 - 6
Potassium ≤0.01%
Purity 98 - 101%
Sodium ≤0.05%
Sulphate ≤0.005%
Zinc ≤0.005%