Tisk…
Chlorid kobaltnatý hexahydrát 98-102% ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
J297-500GEA 36820 CZK
J297-500G J297-100G
Chlorid kobaltnatý hexahydrát 98-102% ACS
Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Vzorec: CoCl₂·6H₂O
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Bod tání: 56 °C
Hustota: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149652
CAS číslo: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98 – 102%
Calcium ≤0.005%
Copper ≤0.002%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.005%
Magnesium ≤0.005%
Nickel ≤0.1%
Nitrate ≤0.01%
Potassium ≤0.01%
Sodium ≤0.05%
Sulphate ≤0.01%
Zinc ≤0.03%