Tisk…
Inkubátory s nucenou nebo přirozenonu cirukulací vzduchu, BD a BF
Dodavatel: Binder
9010-0073 9010-0187 9010-0241
390-6034EA 168540 CZK
390-6034 390-6146 390-0009
Inkubátory s nucenou nebo přirozenonu cirukulací vzduchu, BD a BF
Inkubátory Inkubátory standardní
V závislosti na typu aplikace nabízíme dva typy inkubátorů s elektronicky regulovanou předehřívací komoru systému APT.line™. Řadu BD s přirozenou cirkulací vzduchu pro standardní aplikace a řadu BF s nucenou cirkulací pro práci při vysokém zatížení užitného prostoru.
  • dezinfekce při 100 °C a snadné ovládání přispívá k vyšší bezpečnosti
  • DS regulátor se zabudovaným časovačem s rozsahem měření 0 až 99 hod (řada BD), MS regulátor s několika funkcemi, např. odložené vypnutí/zapnutí (řada BF)
  • vysoká úroveň přesnosti teploty a krátký čas obnovy atomosféry po otevření dveří (řada BF)
  • nastavitelný výkon ventilátoru (řada BF)
K výhodám komor řady BF s nucenou cirkulací patří přesná teplotní distribuce nastavené teploty v komoře inkubátoru a krátká doba obnovy atmosféry po otevření dveří. Inkubátory řady APT.line™ s předehřívací komorou zaručují vysoce přesné udržování teplot a splňují všechny požadavky na homogenní, reprodukovatelné podmínky inkubace. Široký teplotní rozsah a vysoká kvalita je jejich největší výhodou a důvodem proč jsou často využívány ve výzkumu, výrobě a kontrole kvality. Jednotky do velikosti 115 l mohou být stohovány na sebe. Snadné čištění komory a vnitřních skleněných dveří je možné díky vhodně řešenému interiéru.
Všechny modely mají nezávislé tepelné jištění 3.1 třídy s vizuálním alarmem, které chrání vzorky i inkubátor před poškozením. Regulace ventilace probíhá prostřednictvím zadního odvětrávacího komínku s průměrem 50 mm, ventilační klapky a otvoru v přední stěně zařízení. Obě řady BD i BF mají rozhraní RS422 pro použití s volitelným software. Při použití redukce RS232/RS422 může být rozhraní inkubátorů řady BF využito jako výstup na tiskárnu.
Informace o dodávce: se dvěma pochromovanými policemi a zkušebním certifikátem Binder. Možnost provedení kalibrace a validace. Bližší informace Vám poskytne obchodní zástupce společnosti Avantor.