Tisk…
Hand cleansing pastes, Profi
Dodavatel: Plum Safety
0918
115-1367EA 249 CZK
115-1367
Hand cleansing pastes, Profi
Péče o pokožku Mýdla a čističe pokožky
Super effective hand cleansing paste. Removes even the toughest dirt such as diesel and hydraulic oil, oil mixed with soot, metal dust and other sticky mixed dirt.
  • To be applied on wet hands
  • For dispenser systems MP2000
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904