Tisk…
Rubber washers
Dodavatel: DEUTSCH NEUMANN
2401265 2402570 2403575 2404010
DENE2401265EA 253 CZK
DENE2401265 DENE2402570 DENE2403575 DENE2404010
Rubber washers
Těsnění Těsnící kroužky
These washers are made from red natural rubber.
  • Hardness 40 Shore A