Tisk…
Síran měďnatý pentahydrát 99.0-101.0%, krystalický Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
83686.292EA 4860 CZK
83686.292 83686.361
Síran měďnatý pentahydrát 99.0-101.0%, krystalický Ph. Eur.
Síran měďnatý pentahydrát
Upozornení: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Vzorec: CuSO₄·5H₂O
MW: 249,69 g/mol
Hustota: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149681
CAS číslo: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 101.0 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification (SO4) Passes test
Appearance of solution Passes test
Cl (Chloride) ≤ 100 ppm
Fe (Iron) ≤ 100 ppm
Loss on drying (250 ± 10°C) 35.0 - 36.5 %
Residual solvents Unlikely by manuf.process
Residual metal catalysts (skip lot): .
As (Arsenic) ≤ 2 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 1 ppm
Co (Cobalt) ≤ 1 ppm
Hg (Mercury) ≤ 2 ppm
Ni (Nickel) ≤ 3 ppm
Pb (Lead) ≤ 2 ppm
V (Vanadium) ≤ 2 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test