Tisk…
Ubrousky do čistých prostor, předvlhčené, AlphaSat® s Vectra® Alpha® 10
Dodavatel: Texwipe
TX8410 TX8410_U
115-0596EA 26570 CZK
115-0596 TEXWTX8410_U
Ubrousky do čistých prostor, předvlhčené, AlphaSat® s Vectra® Alpha® 10
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky vlhčené do čistých prostor
Tento velmi čistý ubrousek Alpha® 10 (zatavený okraj, 100% polyester) je předvlhčený 100% isopropylalkoholem (IPA) kvality pro polovodiče. Čtyři zatavené okraje a velmi nízké uvolnění částic, ubrousek poskytuje maximální výkon v prostředích s klasifikovanou třídou čistoty.
  • Minimalizuje úrovně kontaminace a nutnost manipulace s hromadnými baleními rozpouštědel a udržuje střičky s rozpouštědly
  • vynikající pevnost ubrousku chrání proti oděru
  • baleny ve snadno použitelných uzavíratelných sáčcích, balení je v souladu se směrnicí RoHS a zvířecím původem
  • minimalizuje VOCs (těkavé organické sloučeniny)
Ideální pro čištění povrchů citlivých ke kontaminaci vodou a pro čistící výrobní nástroje během mokrého čištění. Též vhodné pro údržbu výrobních zařízení pro polovodiče, disková média a ploché panely, též pro závěrečné stírání prostor s klasifikovanou třídou čistoty před výrobou nebo balením.
Balení: Baleny v čistých prostorech v zataveném vnějším sáčku pro bezkontaminační zavádění do čistých prostor. Vnější sáček je zářivě červený pro snadnou identifikaci.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.