Tisk…
Chemicky odolné návleky na nízké i vysoké boty, KLEENGUARD* A40
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
98710 98820 98700 98720 98800
KIMB98710EA 16000 CZK
KIMB98710 KIMB98820 KIMB98700 KIMB98720 KIMB98800
Chemicky odolné návleky na nízké i vysoké boty, KLEENGUARD* A40
Jednorázové oděvy
Tyto jednorázové nízké a vysoké návleky na boty jsou vyrobeny z antistatického filmu laminátu, který chrání před postříkáním a prachem. Návleky zlepšují bezpečnost a pohodlí ve vysoce rizikových oblastech a pomáhají snižovat riziko kontaminace při zpracování potravin a v lehkých průmyslových oblastech.
  • Ochrana před postříkáním vodou, kapalinám nebo prachovým částicím
  • S nebo bez protiskluzové PVC podrážky
  • Prodyšné, lehké a neabsorpční
  • Elastické vršky/kotníky pro bezpečné uchycení
Jedna velikost padne všem.