Tisk…
Overaly chemicky odolné, KLEENGUARD* A71
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
96760 96770 96790 96800 96780
113-6390EA 9120 CZK
113-6390 113-6391 113-6393 113-6394 113-6392
Overaly chemicky odolné, KLEENGUARD* A71
Jednorázové oděvy
Tyto jednorázové overaly jsou vyrobené z laminátu s vlastností bariérového filmu a z netkané textilie. Poskytují ochranu proti vysokotlakým vodním tryskám, anorganickým kyselinám a zásadám a škále organických chemikálií. Tato netkaná textilie je antistatická a neobsahuje silikonu, což je důležité pro práci s barvou nebo citlivými povrchy.
  • Nízké uvolnění vláken a bez obsahu silikonu, pro kritické oblasti
  • Prošitý nebo překryté švy poskytují vysokou pevnost a vlastnosti bariéry, aby vydržel vysoký tlak vodních trysek
  • S kapucí a zipem s klapkou
Barva: Žlutá
Certifikace: Typ 3/4/5, EN 1149-1, EN 14126, EN 1073-2; Kat. III