Tisk…
Příslušenství pro ultranízkoteplotní mrazničky
Dodavatel: Thermo Scientific
FLN300D FCO300D FLN4567 FLN300V FLN300A FCO4567 FCO300W FLN300W LN4567 FCO300A FCO300V FCO456LEV FLN456LEV LNTSXU
HERAFLN300DEA 77820 CZK
HERAFLN300D HERAFCO300D HERAFLN4567 471-1234 HERAFLN300A HERAFCO4567 HERAFCO300W HERAFLN300W HERALN4567 HERAFCO300A 471-1235 471-1232 471-1233 HERALNTSXU
Příslušenství pro ultranízkoteplotní mrazničky
Mrazáky Boxy hlubokomrazící
Zajistěte optimální zabezpečení kritických vzorků pomocí zálohovacích systémů Thermo Scientific™ CO₂ a LN2 pro mrazničky s ultra-nízkou teplotou pro použití s mrazničkami Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ a TS-Series.
  • Záložní systém LN₂ udržuje teplotu až –80 °C pomocí kapalného dusíku, záložní systém CO₂ udržuje teplotu až –67 °C pomocí CO₂
Záložní systém LN₂: U nouzového chlazení LN₂ stačí mobilní nádrž, pokud je zajištěno pravidelné doplňování hladiny. Napájecí tlak musí být menší než ~2,5 baru, u mobilních nádrží se obvykle udává přímo a pro centrální kruhová vedení, která jsou provozována v řádu 4 barů, je nutný předřazený redukční ventil LN₂.
Záložní systém CO₂: Pro zásobování CO₂ jsou možné lahve/válcové baterie nebo velkokapacitní nádrže, ale je třeba zajistit, aby byl CO₂ odstraněn z kapalné fáze (lahve se stoupacími trubicemi).