Tisk…
VWR®, Vložky do rukavic
Dodavatel: VWR Collection
112-1898EA 527 CZK
112-1898 112-1899 112-1900 112-1904 112-1905 112-1910 112-1915 112-1917 112-4326
VWR®, Vložky do rukavic
Rukavice
Pevné a opakovaně použitelné vložky do rukavic jsou vyrobeny ze 100% nylonu. Jsou vhodné i do přísných podmínek čistých prostor a lze je použít pro usnadnění navlékání rukavic. Nevytváří žmolky.
  • snižují pocení a sají vlhkost během delšího používání
  • chrání kůži před podrážděním bez snížení citlivosti hmatu
  • omezují opotřebení a prodlužují životnost rukavic a šetří zdroje
  • prané, nesráží se při praní
Základní hmotnost: 21,5 g/1 pár ±10%
Tloušťka: 2 mm ±10%
Odpor povrchu: 1×10⁹ ±10% ohm/m²
Odpor povrchu: 1×109 ±10% ohm/m²