Tisk…
Tetracycline hydrochloride can be used as secondary standard
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
233105000 233100025
ACRO233105000EA 2660 CZK
ACRO233105000 ACRO233100025
Tetracycline hydrochloride can be used as secondary standard
Tetracycline hydrochloride
Vzorec: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480,9 g/mol
Bod tání: 223 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00078142
CAS číslo: 64-75-5
EINECS: 200-593-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Purity ≥80 % (as is, calculated)