Tisk…
Cyclopentyl isocyanide 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
372090010 372090050
ACRO372090010EA 6030 CZK
ACRO372090010 ACRO372090050
Cyclopentyl isocyanide 96%
Cyclopentyl isocyanide
Vzorec: C₆H₉N
Bod varu: 40 °C (11hPa)
Hustota: 0,86 g/cm³
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD02664624
CAS číslo: 68498-54-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %