Tisk…
Cyclohexyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
133302-1G 133302-5G
SIAL133302-1GEA 1460 CZK
SIAL133302-1G SIAL133302-5G
Cyclohexyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
Cyclohexyl isocyanide
Vzorec: C₇H₁₁N
MDL Number: MFCD00003839
CAS číslo: 931-53-3
EINECS: 213-238-7
UN: 2929
ADR: 6.1,II