tert-Butyl isocyanide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
t-Butylisocyanide
403600010
403600050
ACRO403600010EA
1540
CZK
ACRO403600010
ACRO403600050
tert-Butyl isocyanide 97%
tert-Butyl isocyanide
Vzorec:
C₅H₉N Bod varu: 91 °C Hustota: 0,73 g/cm³ Bod vzplanutí: –2 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000002 CAS číslo: 7188-38-7 EINECS: 230-553-5 UN: 1992 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3740 to 1.3790 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |