3-Amino-1H-1,2,4-triazole-5-thiol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, 3-Amino-1,2,4-triazole-5-thiol, 3-Amino-4H-1,2,4-triazole-5-thiol, 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole 5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
A15242.06
A15242.14
A15242.22
A15242.06EA
982
CZK
A15242.06
A15242.14
A15242.22
3-Amino-1H-1,2,4-triazole-5-thiol ≥98%
3-Amino-1H-1,2,4-triazole-5-thiol
Purity: 98+%
CAS No.: 16691-43-3
Molecular Formula: C2H4N4S
Formula Weight: 116.15
Odour: Odourless
Melting Point:
Vzorec:
C₂H₄N₄S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005231 CAS číslo: 16691-43-3 EINECS: 240-735-6 |