Kanamycin sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
K1637-1G
K1637-25G
K1637-5G
SIALK1637-1GEA
4700
CZK
SIALK1637-1G
SIALK1637-25G
SIALK1637-5G
Kanamycin sulphate, Sigma-Aldrich®
Kanamycin sulphate
Vzorec:
C₁₈H₃₈N₄O₁₅S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00070253 CAS číslo: 25389-94-0 EINECS: 246-933-9 |