Tisk…
Hygromycin B, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
M-Clarity™ quality level = MQ200
H3274-100MG H3274-1G H3274-250MG H3274-50MG H3274-5X100MG
SIALH3274-100MGEA 6000 CZK
SIALH3274-100MG SIALH3274-1G SIALH3274-250MG SIALH3274-50MG SIALH3274-5X100MG
Hygromycin B, Sigma-Aldrich®
Hygromycin B
Vzorec: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06795479
CAS číslo: 31282-04-9
EINECS: 250-545-5
UN: 3462
ADR: 6.1,I