Tisk…
Ampicillin sodium salt
Dodavatel: PanReac AppliChem
Nebezpečí
A6352.0025 A6352.0250
A6352.0025EA 4040 CZK
A6352.0025 A6352.0250
Ampicillin sodium salt
Ampicillin sodium salt
Vzorec: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064313
CAS číslo: 69-52-3
EINECS: 200-708-1