Tisk…
Ampicillin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ200
A9393-5G A9393-25G
SIALA9393-5GEA 3410 CZK
SIALA9393-5G SIALA9393-25G
Ampicillin, Sigma-Aldrich®
Ampicillin
Vzorec: C₁₆H₁₉N₃O₄S
MW: 349.4 g/mol
MDL Number: MFCD00005175
CAS číslo: 69-53-4
EINECS: 200-709-7