6-Bromo-1,4-benzodioxane ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
6-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 6-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
B25625.06
B25625.14
B25625.06EA
3570
CZK
B25625.06
B25625.14
6-Bromo-1,4-benzodioxane ≥98%
6-Bromo-1,4-benzodioxane
Purity: 98%
CAS No.: 52287-51-1
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₇BrO₂ MW: 215,05 g/mol Bod varu: 259…260 °C Hustota: 1,598 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040750 CAS číslo: 52287-51-1 EINECS: 257-817-2 |