Tisk…
5-Bromo-1,4-benzodioxane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27709.MD H27709.03
H27709.MDEA 2450 CZK
H27709.MD H27709.03
5-Bromo-1,4-benzodioxane 95%
5-Bromo-1,4-benzodioxane
Purity: 95% CAS No.: 58328-39-5 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Refractive Index: 1.5955
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095029
CAS číslo: 58328-39-5