6-Amino-1,4-benzodioxane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-amine, 1,4-Benzodioxan-6-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
193232-10G
193232-50G
SIAL193232-10GEA
2130
CZK
SIAL193232-10G
SIAL193232-50G
6-Amino-1,4-benzodioxane, Sigma-Aldrich®
6-Amino-1,4-benzodioxane
Vzorec:
C₈H₉NO₂ MW: 151,17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006824 CAS číslo: 22013-33-8 EINECS: 244-718-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |