Tisk…
6-Amino-1,4-benzodioxane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-amine, 1,4-Benzodioxan-6-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
193232-10G 193232-50G
SIAL193232-10GEA 2130 CZK
SIAL193232-10G SIAL193232-50G
6-Amino-1,4-benzodioxane, Sigma-Aldrich®
6-Amino-1,4-benzodioxane
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
MDL Number: MFCD00006824
CAS číslo: 22013-33-8
EINECS: 244-718-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III