6-Amino-1,4-benzodioxane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 22013-33-8
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Bod varu: 116…118 °C (3 mmHg) Bod tání: 26…30 °C Hustota: 1,231 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006824 CAS číslo: 22013-33-8 EINECS: 244-718-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |