Tisk…
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: (S)-BINOL, (S)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, (S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
70052-1 70052-5
CAYM70052-1EA 1080 CZK
CAYM70052-1 CAYM70052-5
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Vzorec: C₂₀H₁₄O₂
MW: 286.33
MDL Number: MFCD00004068
CAS číslo: 18531-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III