Tisk…
Mopy, EasyReach™
Dodavatel: CONTEC
2644 MEQT0001 2665LF 2685LF MEQT0021 MEQT0022 MEQT0002SZ 2685P PSME0001-BPR
129-0204EA 11030 CZK
129-0204 129-0574 CONT2665LF CONT2685LF 129-1655 129-1656 129-2470 CONT2685P 115-2814
Mopy, EasyReach™
Mopy
EasyReach™ jsou doporučeny pro efektivní čištění a dezinfekci povrchů oddělovacích zařízení jako jsou: Izolátory, bariérové systémy s omezeným přístupem (RABS), boxy s laminárním prouděním, biohazardní boxy, rukávcové boxy, inkubáotory a boxy s čistým vzduchem.
  • speciální kapsa na podložce usnadňuje nasazení na rám i s rukavicemi
  • jednodílný nerezový nástroj snadno dosáhne do propustí, není nutné ho sestavovat a nevyžadujte žádnou údržbu
  • nástroj z nerezové oceli lze klávovat a tak může být opětovně využíván v sterilním prostředí
  • nízký profil a hlava s otáčením o 360° stupňů umožňuje dosažení a očištění nepřístupných prostor
  • všechny součásti jsou odolné proti chemikáliím, což minimalizuje riziko kontaminace při rozkladu
  • Jedná se o nesterilní čisticí nástroje
Čistící polštářky EasyReach™: Předem nasycené čistící polštářky EasyReach eliminují potřebu 70% spreje IPA, minimalizují přenos materiálů a zjednodušují postup čištění. Dobře padnoucí prošívaná polyesterová podložka zajišťuje efektivní, rovnoměrné pokrytí povrchu, snižuje počet životaschopných a neživotaschopných nečistot a zajišťuje maximální odstranění zbytků. Dvojité sáčky, vyprané, ověřené sterilní, jednorázové vložky zajišťují, že se do kritického prostředí nepřidává žádná biologická zátěž. Velikosti balení jsou optimalizovány pro jedno použití, čímž se minimalizuje odpad.