Tisk…
S-Methylisothiouronium sulphate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
127891000 127895000
ACRO127891000EA 1060 CZK
ACRO127891000 ACRO127895000
S-Methylisothiouronium sulphate 98%
S-Methylisothiouronium sulphate
Vzorec: C₄H₁₂N₄S₂·H₂SO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013055
CAS číslo: 867-44-7
EINECS: 212-759-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %