Tisk…
S-Isopropylisothiouronium bromide
Dodavatel: Cayman Chemical
81290-100 81290-50 81290-500
CAYM81290-100EA 2490 CZK
CAYM81290-100 CAYM81290-50 CAYM81290-500
S-Isopropylisothiouronium bromide
S-Isopropylisothiouronium bromide
Vzorec: C₄H₁₁BrN₂S
CAS číslo: 57200-31-4