Tisk…
2-(Tributylstannyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
678333-1G 678333-5G
SIAL678333-1GEA 2520 CZK
SIAL678333-1G SIAL678333-5G
2-(Tributylstannyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2-(Tributylstannyl)pyridine
Vzorec: C₁₇H₃₁NSn
MDL Number: MFCD00052052
CAS číslo: 17997-47-6
UN: 2788
ADR: 6.1,III