Tisk…
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
721115-1G 721115-5G
SIAL721115-1GEA 4220 CZK
SIAL721115-1G SIAL721115-5G
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridine
Vzorec: C₁₈H₃₃NOSn
MDL Number: MFCD09025803
CAS číslo: 164014-94-2
UN: 2788
ADR: 6.1,II