Tisk…
2-Fluoro-4-(tributylstannyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
719315-1G 719315-5G
SIAL719315-1GEA 0 CZK
SIAL719315-1G SIAL719315-5G
2-Fluoro-4-(tributylstannyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2-Fluoro-4-(tributylstannyl)pyridine
Vzorec: C₁₇H₃₀FNSn
CAS číslo: 457061-31-3