Tisk…
2-Chloro-6-(tributylstannyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
719609-500MG 719609-1G
SIAL719609-500MGEA 3640 CZK
SIAL719609-500MG SIAL719609-1G
2-Chloro-6-(tributylstannyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-6-(tributylstannyl)pyridine
Vzorec: C₁₇H₃₀ClNSn
MDL Number: MFCD10699155
CAS číslo: 263698-99-3