Tisk…
4-(2-Thienyl)butyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
T27804-10G T27804-2.5G
SIALT27804-10GEA 5450 CZK
SIALT27804-10G SIALT27804-2.5G
4-(2-Thienyl)butyric acid, Sigma-Aldrich®
4-(2-Thienyl)butyric acid
Vzorec: C₈H₁₀O₂S
MW: 170,23 g/mol
MDL Number: MFCD00005463
CAS číslo: 4653-11-6
EINECS: 225-090-0