Tisk…
4-(2-Thienyl)butyric acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L07563.03 L07563.06
L07563.03EA 913 CZK
L07563.03 L07563.06
4-(2-Thienyl)butyric acid ≥98%
4-(2-Thienyl)butyric acid
Purity: 98% CAS No.: 4653-11-6 Molecular Formula: C8H10O2S Formula Weight: 170.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5320 Boiling Point: 122°/0.3mm Beilstein Reference: 127982 MDL No.: MFCD00005463
Vzorec: C₈H₁₀O₂S
Bod varu: 122 °C (0,3 mmHg)
Hustota: 1,169
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005463
CAS číslo: 4653-11-6
EINECS: 225-090-0