Tisk…
3-Thienylacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
220639-10G 220639-50G
SIAL220639-10GEA 3030 CZK
SIAL220639-10G SIAL220639-50G
3-Thienylacetic acid, Sigma-Aldrich®
3-Thienylacetic acid
Vzorec: C₆H₆O₂S
MDL Number: MFCD00005473
CAS číslo: 6964-21-2
EINECS: 230-166-1
UN: 3261
ADR: 8,III