Tisk…
3-Thienylacetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Thiophene-3-acetic acid, 3-Thiopheneacetic acid
205370100 205370500
ACRO205370100EA 3180 CZK
ACRO205370100 ACRO205370500
3-Thienylacetic acid 98%
3-Thienylacetic acid
Vzorec: C₆H₆O₂S
Bod tání: 77…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005473
CAS číslo: 6964-21-2
EINECS: 230-166-1
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %