2-Thienylacetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Thiopheneacetic acid, Thiophene-2-acetic acid, 2-(Thiophen-2-yl)acetic acid
187730250
187731000
187730050
ACRO187730250EA
2300
CZK
ACRO187730250
ACRO187731000
ACRO187730050
2-Thienylacetic acid 98%
2-Thienylacetic acid
Vzorec:
C₆H₆O₂S MW: 142,18 g/mol Bod varu: 160 °C (22 mmHg) Bod tání: 61…65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005458 CAS číslo: 1918-77-0 EINECS: 217-639-8 UN: 3261 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 61 to 65 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
GC | ≥88 % |
Specific optical rotation | +13.0° to +17.0° (20 °C, 589 nm) (neat) |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)