2-Thienylacetyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L09323.06
L09323.14
L09323.06EA
941
CZK
L09323.06
L09323.14
2-Thienylacetyl chloride ≥98%
2-Thienylacetyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 39098-97-0
Molecular Formula: C6H5ClOS
Formula Weight: 160.62
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5513
Boiling Point: 131-132°/90mm
Beilstein Reference: 114547
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00005456
Vzorec:
C₆H₅ClOS Bod varu: 131…132 °C (90 mmHg) Hustota: 1,303 Bod vzplanutí: 101 °C (213 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005456 CAS číslo: 39098-97-0 EINECS: 254-290-0 UN: 3265 ADR: 8,II |