Tisk…
Cyanamide stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
187364-100G 187364-250G 187364-25G 187364-5G
SIAL187364-100GEA 6930 CZK
SIAL187364-100G SIAL187364-250G SIAL187364-25G SIAL187364-5G
Cyanamide stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Cyanamide
Vzorec: CH₂N₂
MDL Number: MFCD00007572
CAS číslo: 420-04-2
EINECS: 206-992-3
UN: 2923
ADR: 8,III