Tisk…
Pyrrole-3-carboxylic acid hydrate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
377655000 377650025
ACRO377655000EA 2980 CZK
ACRO377655000 ACRO377650025
Pyrrole-3-carboxylic acid hydrate 95%
Pyrrole-3-carboxylic acid hydrate
Vzorec: C₅H₅NO₂·H₂O
Bod tání: 144…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06201862
CAS číslo: 336100-46-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤14 %
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH ≥94 %